Få mere at vide
tert-Butyl Ethyl Ether, 97%
Artikelnummer. 10566782 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10566782 25 g Glasflaske 25g
10452895 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10566782 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 403530250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 637-92-3 | C6H14O | 102.18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 637-92-3
Molekylær formel C6H14O
Molekylvægt (g/mol) 102.18
MDL nummer MFCD00009225
InChI nøgle NUMQCACRALPSHD-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl ethyl ether, ethyl tert-butyl ether, etbe, propane, 2-ethoxy-2-methyl, ethyl tert-butyl oxide, ether, tert-butyl ethyl, 2-methyl-2-ethoxypropane, ethyl t-butyl ether, tert-butylethylether, methyl-2-ethoxypropane
PubChem CID 12512
IUPAC navn 2-ethoxy-2-methylpropan
SMIL CCOC(C)(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale tert-Butyl ethyl ether
Smeltepunkt -94.0°C
Farve Farveløs
Tæthed 0.7500g/mL
Kogepunkt 71.0°C
Flammepunkt −19°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel (CH3)3COC2H5
Brydningsindeks 1.3746 to 1.3766
Mængde 25 g
Merck Index 15, 3829
Specifik vægtfylde 0.75
Opløselighedsinformation Solubility in water: 1.2 g/100mL (20°C).
Formel vægt 102.18
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske