Få mere at vide
tert-butylalkohol, BAGER ANALYZED™ ACS Reagens, J.T. Baker™
Artikelnummer. 15528524 Shop alle J.T.Baker produkter
Skift visning
Mængde:
500 mL
4 L
Emballage:
HDPE Pressure Bottom Poly Bottle
Poly flaske
Pakningsstørrelse:
4 L
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15528524 4 L Poly flaske 4 L
15518524 500 mL HDPE Pressure Bottom Poly Bottle 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15528524 Leverandør Avantor J.T.Baker Leverandørnr. 905605
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemikalier af høj kvalitet til laboratorie- og specialiseret industriel brug
Kemiske identifikatorer
CAS 75-65-0
Molekylær formel C4H10O
Molekylvægt (g/mol) 74.123
InChI nøgle DKGAVHZHDRPRBM-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butanol, tert-butyl alcohol, 2-methyl-2-propanol, t-butanol, t-butyl hydroxide, 1,1-dimethylethanol, trimethylcarbinol, trimethyl methanol, 2-propanol, 2-methyl, t-butyl alcohol
PubChem CID 6386
ChEBI CHEBI:45895
IUPAC navn 2-methylpropan-2-ol
SMIL CC(C)(C)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale tert-Butyl Alcohol
Flammepunkt 11.00°C
Emballage Poly flaske
Mængde 4 L
Specifik vægtfylde 1L = 0.78kg
Formel vægt 74.12
Grad BAGER ANALYZED™ ACS-reagens
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-methylpropan-2-ol