Få mere at vide
tert-butylalkohol, vandfri, 99,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11304218
Skift visning
Mængde:
250 mL
1 L
4 L
Pakningsstørrelse:
1 L
250ml
4 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11304218 1 L 1 L
11394208 250 mL 250ml
11314218 4 L 4 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11304218 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 041470.K2
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Opløsningsmiddel i Sol-Gel precursor applikationer
Opløsningsmiddel i Sol-Gel precursor-applikationer.tert-Butylalkohol bruges som opløsningsmiddel og ethanoldenatureringsmiddel. Det er en aktiv ingrediens malingsfjerner. Det fungerer som et mellemprodukt i produktionen af methyl tertiær butylether og ethyl tertiær butylether ved reaktion med methanol og ethanol. Det bruges også til fremstilling af tert-butylchlorid, tert-butylhydroperoxid, isobutylen og methylmethacrylat. Det fungerer som et brændstoftilsætningsstof såvel som en benzinoktanforstærker.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 75-65-0
Molekylær formel C4H10O
Molekylvægt (g/mol) 74.123
MDL nummer MFCD00004464
InChI nøgle DKGAVHZHDRPRBM-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butanol, tert-butyl alcohol, 2-methyl-2-propanol, t-butanol, t-butyl hydroxide, 1,1-dimethylethanol, trimethylcarbinol, trimethyl methanol, 2-propanol, 2-methyl, t-butyl alcohol
PubChem CID 6386
ChEBI CHEBI:45895
IUPAC navn 2-methylpropan-2-ol
SMIL CC(C)(C)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale tert-Butyl alcohol
Navn note Anhydrous
Smeltepunkt 25°C
Farve Farveløs
Tæthed 0.786 g/mL
Kogepunkt 83°C
Flammepunkt 11°C (52°F)
Lineær formel (CH3)3COH
Brydningsindeks 1.387
Mængde 1 L
FN nummer UN1120
Beilstein 906698
Merck Index 14,1542
Opløselighedsinformation Miscible with water,ethanol,ethyl ether and chloroform.
Formel vægt 74.12
Procent renhed 99.5%
Fysisk form Væske