Få mere at vide
tert-butylalkohol, vandfri 99,5 %, pakket under argon i genforseglbare ChemSeal™ flasker
Artikelnummer. 11324827
Skift visning
Mængde:
50 mL
250 mL
1 L
4 x 1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
250ml
4 L
50ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11324827 250 mL 250ml
15424875 50 mL 50ml
11334827 1 L 1 L
11314827 4 x 1 L 4 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11324827 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 041857.AK
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    491.80 DKK
    442.65 DKK / 250ml
    Spare 49.15 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 75-65-0 | C4H10O | 74,123 g/mol
tert-butylalkohol bruges som opløsningsmiddel og ethanoldenatureringsmiddel. Det er en aktiv ingrediens i malingsfjerner. Det fungerer som et mellemprodukt i produktionen af methyl tertiær butylether og ethyl tertiær butylether ved reaktion med methanol og ethanol. Det bruges også til fremstilling af tert-butylchlorid, tert-butylhydroperoxid, isobutylen og methylmethacrylat. Det fungerer som et brændstoftilsætningsstof såvel som en benzinoktanforstærker.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
  • Pakket under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 75-65-0
Molekylær formel C4H10O
Molekylvægt (g/mol) 74.123
MDL nummer MFCD00004464
InChI nøgle DKGAVHZHDRPRBM-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butanol, tert-butyl alcohol, 2-methyl-2-propanol, t-butanol, t-butyl hydroxide, 1,1-dimethylethanol, trimethylcarbinol, trimethyl methanol, 2-propanol, 2-methyl, t-butyl alcohol
PubChem CID 6386
ChEBI CHEBI:45895
IUPAC navn 2-methylpropan-2-ol
SMIL CC(C)(C)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale tert-Butyl alcohol
Navn note Vandfri
Smeltepunkt 25 °C
Farve Farveløs
Tæthed 0.786 g/mL
Kogepunkt 83 °C
Flammepunkt 11 °C (52 °F)
Analyseprocentområde 99.8%
Emballage ChemSeal™ flasker
Lineær formel (CH3)3COH
Brydningsindeks 1.387
Mængde 250 mL
FN nummer UN1120
Beilstein 906698
Merck Index 14,1542
Opløselighedsinformation Blandet med vand, ethanol, ethylether og kloroform.
Formel vægt 74.12
Procent renhed 99.5%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • tert-Butyl alcohol
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: tert-Butyl alcohol