Få mere at vide
tert-butylalkohol, ACS, 99+%
Artikelnummer. 11377588
Skift visning
Mængde:
250 mL
1 L
4 L
4 x 1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
250ml
4 L
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11377588 4 x 1 L 4 L
11367588 250 mL 250ml
11347588 1 L 1 L
11357588 4 L 4 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11377588 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 033278.M1
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
CAS: 75-65-0 | C4H10O | 74,123 g/mol
tert-butylalkohol bruges som opløsningsmiddel og ethanoldenatureringsmiddel. Det er en aktiv ingrediens i malingsfjerner. Det fungerer som et mellemprodukt i produktionen af methyl tertiær butylether og ethyl tertiær butylether ved reaktion med methanol og ethanol. Det bruges også til fremstilling af tert-butylchlorid, tert-butylhydroperoxid, isobutylen og methylmethacrylat. Det fungerer som et brændstoftilsætningsstof såvel som en benzinoktanforstærker.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 75-65-0
Molekylær formel C4H10O
Molekylvægt (g/mol) 74.123
MDL nummer MFCD00004464
InChI nøgle DKGAVHZHDRPRBM-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butanol, tert-butyl alcohol, 2-methyl-2-propanol, t-butanol, t-butyl hydroxide, 1,1-dimethylethanol, trimethylcarbinol, trimethyl methanol, 2-propanol, 2-methyl, t-butyl alcohol
PubChem CID 6386
ChEBI CHEBI:45895
IUPAC navn 2-methylpropan-2-ol
SMIL CC(C)(C)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tert-Butyl alcohol
Navn note Til ACS-analyse
Smeltepunkt 25 °C
Tæthed 0.786 g/mL
Kogepunkt 83 °C
Flammepunkt 11 °C (52 °F)
Analyseprocentområde >99 +%
Brydningsindeks 1.387
Mængde 4 x 1 L
Beilstein 906698
Opløselighedsinformation Blandet med vand, ethanol, ethylether og kloroform.
Formel vægt 74.12
Grad ACS-reagens
Fysisk form Væske