Få mere at vide
tert-butylalkohol, ACS, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Description
tert-butylalkohol bruges som opløsningsmiddel og ethanoldenatureringsmiddel. Det er en aktiv ingrediens i malingsfjerner. Det fungerer som et mellemprodukt i produktionen af methyl tertiær butylether og ethyl tertiær butylether ved reaktion med methanol og ethanol. Det bruges også til fremstilling af tert-butylchlorid, tert-butylhydroperoxid, isobutylen og methylmethacrylat. Det fungerer som et brændstoftilsætningsstof såvel som en benzinoktanforstærker.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Tert-Butyl alcohol |
| Navn note | For ACS analysis |
| Smeltepunkt | 25°C |
| Tæthed | 0.786 g/mL |
| Kogepunkt | 83°C |
| Flammepunkt | 11°C (52°F) |
| Analyseprocentområde | >99+% |
| Brydningsindeks | 1.387 |
| Mængde | 1 L |
| Beilstein | 906698 |
| Show More |
Safety and Handling
- tert-Butyl alcohol, ACS
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H332-Farlig ved indånding.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- MIXTURE LIST-Indeholder: tert-Butyl alcohol