Få mere at vide
tert-butylacetoacetat, 97%
Artikelnummer. 11449003
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11449003 500 g 500g
11439003 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11449003 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11115.36
 Begrænset vare
På lager
CAS: 1694-31-1 | C8H14O3 | 158,197 g/mol
tert-butylacetoacetat bruges som mellemprodukt til syntese af forskellige organiske kemikalier. Råmateriale i medicinalindustrien, i agrokemisk industri. Reagens til acyloinsyntese og ?,β - syntese af umættede ketoner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
tert-butylacetoacetat bruges som mellemprodukt til syntese af forskellige organiske kemikalier. Råmateriale i medicinalindustrien, i agrokemisk industri. Reagens til acyloinsyntese og ∞,β - syntese af umættede ketoner.
Opløselighed Opløseligt i vand (9g
/L).
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1694-31-1
Molekylær formel C8H14O3
Molekylvægt (g/mol) 158.197
MDL nummer MFCD00008811
InChI nøgle JKUYRAMKJLMYLO-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl acetoacetate, t-butyl acetoacetate, butanoic acid, 3-oxo-, 1,1-dimethylethyl ester, acetoacetic acid, tert-butyl ester, tert-butyl 3-oxobutyrate, acetoacetic acid tert-butyl ester, unii-1d3dos61gx, tbaa, 1d3dos61gx, t-butylacetoacetate
PubChem CID 15538
IUPAC navn tert-butyl-3-oxobutanoat
SMIL CC(=O)CC(=O)OC(C)(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale tert-Butyl acetoacetate
Smeltepunkt -38 °C
Tæthed 0.961
pH 5.7
Kogepunkt 71 °C til 72 °C (11 mmHg)
Flammepunkt 76 °C (169 °F)
Lugt Behageligt
Brydningsindeks 1.42
Mængde 500 g
Beilstein 1680303
Opløselighedsinformation Opløselig i vand (9g/L).
Formel vægt 158.2
Procent renhed ≥98%