Få mere at vide
tert-butylacetoacetat, 97%
Artikelnummer. 10366120 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10366120 100 mL 100ml
10020540 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10366120 Leverandør Thermo Scientific Leverandørnr. 107781000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-07-2026
CAS: 1694-31-1 | C8H14O3 | 158,2 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1694-31-1
Molekylær formel C8H14O3
Molekylvægt (g/mol) 158.2
MDL nummer MFCD00008811
InChI nøgle JKUYRAMKJLMYLO-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl acetoacetate, t-butyl acetoacetate, butanoic acid, 3-oxo-, 1,1-dimethylethyl ester, acetoacetic acid, tert-butyl ester, tert-butyl 3-oxobutyrate, acetoacetic acid tert-butyl ester, unii-1d3dos61gx, tbaa, 1d3dos61gx, t-butylacetoacetate
PubChem CID 15538
IUPAC navn tert-butyl-3-oxobutanoat
SMIL CC(=O)CC(=O)OC(C)(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale tert-Butyl acetoacetate
Navn note 99%
Smeltepunkt -38°C
Farve Farveløs til gul
Tæthed 0.9700g/mL
Kogepunkt 190°C
Flammepunkt 76°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3COCH2CO2C(CH3)3
Brydningsindeks 1.4190 to 1.421
Mængde 100 mL
Fieser 01,83
Specifik vægtfylde 0.97
Opløselighedsinformation Solubility in water: 9g/L water (20°C). Other solubilities: soluble in xylene,miscible with most organic solvents
Formel vægt 158.2
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske