Få mere at vide
tert-butylacetoacetat, 97%
Artikelnummer. 10020540 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10020540 500 mL 500ml
10366120 100 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10020540 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 107785000
 Begrænset vare
På lager
Add to basket
Edge
CAS: 1694-31-1 | C8H14O3 | 158,2 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1694-31-1
Molekylær formel C8H14O3
Molekylvægt (g/mol) 158.2
MDL nummer MFCD00008811
InChI nøgle JKUYRAMKJLMYLO-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl acetoacetate, t-butyl acetoacetate, butanoic acid, 3-oxo-, 1,1-dimethylethyl ester, acetoacetic acid, tert-butyl ester, tert-butyl 3-oxobutyrate, acetoacetic acid tert-butyl ester, unii-1d3dos61gx, tbaa, 1d3dos61gx, t-butylacetoacetate
PubChem CID 15538
IUPAC navn tert-butyl-3-oxobutanoat
SMIL CC(=O)CC(=O)OC(C)(C)C
Specifications
Kemisk navn eller materiale tert-Butyl acetoacetate
Navn note 99%
Smeltepunkt -38 °C
Farve Farveløs til gul
Tæthed 0.9700g/mL
Kogepunkt 190 °C
Flammepunkt 76 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3COCH2CO2C(CH3)3
Brydningsindeks 1,4190 til 1,421
Mængde 500 mL
Fieser 01,83
Specifik vægtfylde 0.97
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 9 g/L vand (20 °C). Andre opløseligheder: opløselig i xylen, blandbar med de fleste organiske opløsningsmidler
Formel vægt 158.2
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske