Få mere at vide
tert-butyl 4'-(brommethyl)biphenyl-2-carboxylat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15440766
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15440766 5 g 5g
15450766 250 mg 250mg
15430766 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15440766 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H54100.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 114772-40-6 | C18H19BrO2 | 347.252 g/mol
1,1-dimethylethylesterbiphenyl anvendes til fremstilling af angiotensin II-receptorantagonister.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1,1-dimethylethylesterbiphenyl anvendes til fremstilling af angiotensin II-receptorantagonister.
Opløselighed
Opløselig i chloroform, ethylacetat og DMSO.
Bemærkninger
Opbevares på et køligt, tørt sted i en godt lukket beholder. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 114772-40-6
Molekylær formel C18H19BrO2
Molekylvægt (g/mol) 347.252
MDL nummer MFCD06657561
InChI nøgle YHXCWNQNVMAENQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-boc-4'-bromomethyl biphenyl, tert-butyl 4'-bromomethyl biphenyl-2-carboxylate, tert-butyl 2-4-bromomethyl phenyl benzoate, tert-butyl 4'-bromomethyl-1,1'-biphenyl-2-carboxylate, unii-me3i28o0tc, tert-butyl 4'-bromomethyl-2-biphenylcarboxylate, me3i28o0tc, telmisartan impurity h, tert-butyl 2-4-bromomethylphenyl benzoate, 1,1-dimethylethyl 4'-bromomethyl biphenyl-2-carboxylate
PubChem CID 9906257
IUPAC navn tert-butyl-2-[4-(brommethyl)phenyl]benzoat
SMIL CC(C)(C)OC(=O)C1=CC=CC=C1C2=CC=C(C=C2)CBr
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale tert-Butyl 4'-(bromomethyl)biphenyl-2-carboxylate
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Soluble in chloroform,ethyl acetate,and DMSO.
Formel vægt 347.24
Procent renhed 97%