Få mere at vide
tert-butyl 4-(brommethyl)benzoat, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15467537
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15467537 10 g 10g
15457537 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15467537 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H35540.09
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 108052-76-2 | C12H15BrO2 | 271.154 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 108052-76-2
Molekylær formel C12H15BrO2
Molekylvægt (g/mol) 271.154
MDL nummer MFCD04973450
InChI nøgle GSIBTIUXYYFCPU-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl 4-bromomethyl benzoate, 4-bromomethylbenzoic acid tert-butyl ester, 4-bromomethyl-benzoic acid tert-butyl ester, 4-bromomethyl benzoic acid tert-butyl ester, tert-butyl p-bromomethyl benzoate, 4-bromo methyl benzoic acid mono tert-butyl ester, tert-butyl-4-bromomethylbenzoate, 1,1-dimethylethyl 4-bromomethyl benzoate, benzoic acid, 4-bromomethyl-, 1,1-dimethylethyl ester, 4-bromomethyl-benzoic acid, 1,1-dimethylethyl ester
PubChem CID 11414578
IUPAC navn tert-butyl-4-(brommethyl)benzoat
SMIL CC(C)(C)OC(=O)C1=CC=C(C=C1)CBr
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale tert-Butyl 4-(bromomethyl)benzoate
Mængde 10 g
Formel vægt 271.15
Procent renhed 95%