Få mere at vide
tert-butyl-4-(4-fluorbenzoyl)piperidin-1-carboxylat,≥ 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10164004
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10164004 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
1 options
Artikelnummer. 10164004 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MO07381DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-01-2027
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale tert-Butyl 4-(4-fluorobenzoyl)piperidine-1-carboxylate
CAS 160296-40-2
CAS min % 95.0
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Molekylær formel C17H22FNO3
MDL nummer MFCD04114990
Mængde 1 g
Synonym tert-butyl 4-4-fluorobenzoyl piperidine-1-carboxylate, 1-boc-4-4-fluorobenzoyl piperidine, 1-boc-4-4-fluoro-benzoyl-piperidine, 4-4-fluoro-benzoyl-piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, tert-butyl4-4-fluorobenzoyl piperidine-1-carboxylate, tert-butyl 4-4-fluorophenyl carbonyl piperidine-1-carboxylate, bio-farma bf002994, 4-4-fluorobenzoyl-n-t-butoxycarbonylpiperidine, 4-4-fluorobenzoyl-n-t-butoxylcarbonylpiperidine, 1-t-butoxycarbonyl-4-4-fluorobenzoyl piperidine
InChI nøgle ARCRECZRQVSYIP-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(CC1)C(=O)C2=CC=C(C=C2)F
IUPAC navn tert-butyl-4-(4-fluorbenzoyl)piperidin-1-carboxylat
Molekylvægt (g/mol) 307.365
PubChem CID 7016484
Formel vægt 307.36
Procent renhed 95%