Få mere at vide
tert-butyl 2-brombenzylcarbamat,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10573583
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10573583 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
1 options
Artikelnummer. 10573583 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MO07557DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-12-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tert-butyl 2-bromobenzylcarbamate
CAS 162356-90-3
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Molekylær formel C12H16BrNO2
MDL nummer MFCD05664385
Mængde 1 g
Synonym tert-butyl 2-bromobenzylcarbamate, n-boc-2-bromobenzylamine, n-tert-butoxycarbonyl-2-bromobenzylamine, tert-butyl n-2-bromophenyl methyl carbamate, 2-bromo-benzyl-carbamic acid tert-butyl ester, tert-butyl 2-bromobenzyl carbamate, 2-bromobenzyl carbamic acid tert-butyl ester, 1-tert-butoxycarbonylaminomethyl-2-bromobenzene, carbamic acid, 2-bromophenyl methyl-, 1,1-dimethylethyl ester, pubchem7804
InChI nøgle DFNZFCPEUDSNEO-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC(C)(C)OC(=O)NCC1=CC=CC=C1Br
IUPAC navn tert-butyl-N-[(2-bromphenyl)methyl]carbamat
Molekylvægt (g/mol) 286.169
PubChem CID 7018300
Formel vægt 286.17
Procent renhed 97%