Beskrivelse
Gibco Terrific Broth er et flydende vækstmedium, der er klar til brug, der bruges til bakteriekultur. Vores filtersteriliserede Terrific Broth kan bruges til næsten alle forskningsapplikationer, der kræver et flydende bakteriedyrkningstrin, såsom proteinekspression, kloning og ekspansion.
Terrific Broth er et ernæringsrigt bakteriemedium til vækst med højere tæthed og vedligeholdelse af rekombinante E. coli- stammer. Det blev specifikt udviklet til at opnå højere plasmid-DNA-udbytte fra E. coli og kan give –47 gange mere DNA fra pUC-baserede vektorer sammenlignet med LB-medium. Denne alsidige bouillon er også nyttig til behandling af et stort antal forskellige kloner fra mindre kulturer.
Fantastisk bouillonformulering pr. liter
11,8 g
Trypton 23,6 g Gærekstrakt
9,4 g Dikaliumhydrogenphosphat 2,2
g Kaliumdihydrogenphosphat 4 mL Glycerol (
0,4 %)
• TB medium indeholder højere koncentration af gærekstrakt sammenlignet med andre medier
• Tilbyder bedre bufferkapacitet på grund af højere saltkoncentrationer
• Tilsat glycerol har en stabiliserende effekt på rekombinante proteiner
Primære anvendelser
• Vækst af E. coli -stammer for at opnå højere plasmidudbytte
• Ekspression af rekombinante proteiner ved hjælp af bakterier
Gibco medieflasker
Hver medieflaske har en vinklet åbning for forenklet pipettering. Den 1 L Gibco medieflaske bruger 39 % mindre kildemateriale end sammenlignelige medieflasker på markedet. Både låget og flasken kan genbruges, da de er fremstillet af højdensitetspolyethylen (HDPE) og polyethylenterephthalat (PETE).
Find det medieformat, der passer til dine behov.
Vi tilbyder en række klar-til-brug medieformuleringer, såsom LB Bouillon (Kat.nr. 10855021) eller SOC-genvindingsmedie (Kat.nr. 15544034).
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | •1 L Fantastisk bouillonvæske Opbevares ved stuetemperatur. |
| Medietype | TB |
| Fremstillingsmetode | Klar til brug |
| Produkttype | Flydende medium |
| Sterilitet | Steril |
| Målorganismeklasse | Coliforme bakterier |
| Mængde | 1 L |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Arter | Escherichia coli |