Få mere at vide
Terpin hydrate, MedChemExpress
Artikelnummer. 16442309
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
16442309 1 g
1 options
Artikelnummer. 16442309 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB1063
MedChemExpress Terpin hydrate is an expectorant, commonly used to loosen mucus in patients presenting with acute or chronic bronchitis, and related conditions.
Terpin hydrate is an expectorant, commonly used to loosen mucus in patients presenting with acute or chronic bronchitis, and related conditions.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Terpin hydrate
CAS 2451-01-6
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C10H22O3
Mængde 1 g
Synonym Terpin monohydrate cis-Terpin hydrate
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (525.54 mM) ∣H2O : 1 mg/mL (5.26 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMIL O[C@]1(C)CC[C@H](C(C)(C)O)CC1.O
Molekylvægt (g/mol) 190.28
Formel vægt 190.28
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation