Få mere at vide
Tereftalsyre, TRC
Artikelnummer. 30003559
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30003559 5 g
1 options
Artikelnummer. 30003559 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT1125005G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Terephthalic acid
CAS 100-21-0
Molekylær formel C8 H6 O4
Mængde 5 g
Synonym Terephthalic Acid, 1,4-Benzenedicarboxylic acid, Terephthalic acid (7CI,8CI), 1,4-Dicarboxybenzene, 4-Carboxybenzoic acid, Amoco TA 33, NSC 36973, QTA, S-LOP, TA 33LP, TPA, TPA (terephthalic acid), WR 16262, p-Benzenedicarboxylic acid, p-Carboxybenzoic acid, p-Dicarboxybenzene, p-Phthalic acid
InChI formel InChI=1S/C8H6O4/c9-7(10)5-1-2-6(4-3-5)8(11)12/h1-4H,(H,9,10)(H,11,12)
SMIL OC(=O)c1ccc(cc1)C(=O)O
IUPAC navn terephtalsyre
Molekylvægt (g/mol) 166.13
Formel vægt 166.0266