Få mere at vide
Terephthalic Acid, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15838400
Skift visning
Mængde:
100 g
1 kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15838400 1 kg
15828400 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15838400 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8007621000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 100-21-0
Tekniske data
Smeltepunkt 402°C (sublimed)
Tæthed 1.51 g/cm3 at 20°C
Molekylær formel C6H4-1,4-(COOH)2
MDL nummer MFCD00002558
Mængde 1 kg
Synonym Terephthalic acid, 1,4-Benzenedicarboxylic acid, p-Phthalic acid, Terephthalic acid
Molekylvægt (g/mol) 166.13