Få mere at vide
Terephthalsyre, bis-ethylester 4000 μg/ml i dichloromethan, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30317265
Skift visning
Mængde:
1 mL
Artikelnummer. Mængde
30317265 1 mL
1 options
Artikelnummer. 30317265 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA17321800DI4000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Terephthalic Acid Diethyl Ester
CAS 636-09-9
Molekylær formel C12 H14 O4
Mængde 1 mL
Synonym 1,4-Benzenedicarboxylic acid, 1,4-diethyl ester, 1,4-Benzenedicarboxylic acid, diethyl ester (9CI), Terephthalic acid, diethyl ester (6CI,7CI,8CI), Diethyl terephthalate, NSC 68816, p-Benzenedicarboxylic acid diethyl ester, p-Diethyl phthalate, Terephthalic acid diethyl ester, Terephthalic acid, bis-ethyl ester
InChI formel InChI=1S/C12H14O4/c1-3-15-11(13)9-5-7-10(8-6-9)12(14)16-4-2/h5-8H,3-4H2,1-2H3
SMIL CCOC(=O)c1ccc(cc1)C(=O)OCC
IUPAC navn diethylbenzen-1,4-dicarboxylat
Molekylvægt (g/mol) 222.2372
Formel vægt 222,0892 g/mol