Få mere at vide
Terephthalsyre, bis-2-ethylhexylester 100 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30326985
Skift visning
Mængde:
1 mL
Artikelnummer. Mængde
30326985 1 mL
1 options
Artikelnummer. 30326985 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA17321900AL100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Terephthalic acid, bis(2-ethylhexyl) ester
CAS 6422-86-2
Molekylær formel C24 H38 O4
Mængde 1 mL
InChI formel InChI=1S/C24H38O4/c1-5-9-11-19(7-3)17-27-23(25)21-13-15-22(16-14-21)24(26)28-18-20(8-4)12-10-6-2/h13-16,19-20H,5-12,17-18H2,1-4H3
SMIL CCCCC(CC)COC(=O)c1ccc(cc1)C(=O)OCC(CC)CCCC
IUPAC navn bis(2-ethylhexyl) benzen-1,4-dicarboxylat
Molekylvægt (g/mol) 390.56
Formel vægt 390,277 g/mol