Få mere at vide
Terefthalsyre, 99+%
Artikelnummer. 10531564 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 g
500 g
1 kg
5 kg
25 kg
Emballage:
Fiber tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
25kg
500g
5kg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10531564 5 kg Plastflaske 5kg
10654682 250 g Plastflaske 250g
10082340 500 g Plastflaske 500g
10487190 1 kg Plastflaske 1kg
13458418 25 kg Fiber tromle 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 10531564 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 180720051
ChemsChrom Mega Deals
Brug rabatkode 27993
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
CAS: 100-21-0 | C8H6O4 | 166,13 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 100-21-0
Molekylær formel C8H6O4
Molekylvægt (g/mol) 166.13
MDL nummer MFCD00002558
InChI nøgle KKEYFWRCBNTPAC-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-phthalic acid, 1,4-benzenedicarboxylic acid, benzene-1,4-dicarboxylic acid, p-dicarboxybenzene, p-benzenedicarboxylic acid, p-carboxybenzoic acid, acide terephtalique, para-phthalic acid, tephthol, 1,4-dicarboxybenzene
PubChem CID 7489
ChEBI CHEBI:15702
IUPAC navn terephthalsyre
SMIL C1=CC(=CC=C1C(=O)O)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Terephthalic acid
Smeltepunkt >300,0 °C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99+%
Emballage Plastflaske
Mængde 5 kg
Beilstein 09,841
Merck Index 15,9305
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig. Andre opløseligheder: opløselig i alkalier, let opløselig i alkohol, uopløselig i kloroform, ether og eddikesyre
Sublimationspunkt 0402,0 °C
Formel vægt 166.13
Procent renhed 99+%
Fysisk form Krystallinsk pulver