Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Terephthalic acid |
| Smeltepunkt | >300,0 °C |
| Farve | Hvid |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 99+% |
| Emballage | Plastflaske |
| Mængde | 1 kg |
| Beilstein | 09,841 |
| Merck Index | 15,9305 |
| Opløselighedsinformation | Opløselighed i vand: uopløselig. Andre opløseligheder: opløselig i alkalier, let opløselig i alkohol, uopløselig i kloroform, ether og eddikesyre |
| Show More |