Få mere at vide
Terephthalic acid, 99+%
Artikelnummer. 10082340 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
250 g
500 g
1 kg
5 kg
25 kg
Emballage:
Fiber tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
25kg
500g
5kg
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 10082340
Brand: Thermo Scientific Acros 180725000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
CAS: 100-21-0 | C8H6O4 | 166.13 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 100-21-0
Molekylær formel C8H6O4
Molekylvægt (g/mol) 166.13
MDL nummer MFCD00002558
InChI nøgle KKEYFWRCBNTPAC-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-phthalic acid, 1,4-benzenedicarboxylic acid, benzene-1,4-dicarboxylic acid, p-dicarboxybenzene, p-benzenedicarboxylic acid, p-carboxybenzoic acid, acide terephtalique, para-phthalic acid, tephthol, 1,4-dicarboxybenzene
PubChem CID 7489
ChEBI CHEBI:15702
IUPAC navn terephthalsyre
SMIL C1=CC(=CC=C1C(=O)O)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Terephthalic acid
Smeltepunkt >300,0 °C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99+%
Emballage Plastflaske
Mængde 500 g
Beilstein 09,841
Merck Index 15,9305
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alkalies, slightly soluble in alcohol, insoluble in chloroform, ether and acetic acid
Sublimationspunkt 0402.0°C
Formel vægt 166.13
Procent renhed 99+%
Fysisk form Krystallinsk pulver