Få mere at vide
Terephthalic acid, 98+%
Artikelnummer. p-7020536
Mængde:
10,000 g
250 g
500 g
Pakningsstørrelse:
10000g
250g
500g
Artikelnummer. 11493950
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A12527.30
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
CAS: 100-21-0 | C8H6O4 | 166.132 g/mol
Terephthalsyre bruges i de organiske metalskeler. Terephthalsyre bruges primært til fremstilling af polyethylenterephthalat (PET ) harpikser og fibre, polyesterfibre, film, faststofharpikser af polyethylenterephthalat og ingeniørharpikser af polyethylenterephthalat.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Terephthalsyre anvendes i de organiske metalskeler. Terephthalsyre bruges primært til fremstilling af polyethylenterephthalat (PET ) harpikser og fibre, polyesterfibre, film, faststofharpikser af polyethylenterephthalat og ingeniørharpikser af polyethylenterephthalat.
Opløselighed let opløselig i
vand (0,017 g/L ved 25 °C)
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Det skal opbevares og bruges i smeltet form.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 100-21-0
Molekylær formel C8H6O4
Molekylvægt (g/mol) 166.132
MDL nummer MFCD00002558
InChI nøgle KKEYFWRCBNTPAC-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-phthalic acid, 1,4-benzenedicarboxylic acid, benzene-1,4-dicarboxylic acid, p-dicarboxybenzene, p-benzenedicarboxylic acid, p-carboxybenzoic acid, acide terephtalique, para-phthalic acid, tephthol, 1,4-dicarboxybenzene
PubChem CID 7489
ChEBI CHEBI:15702
IUPAC navn terephthalsyre
SMIL C1=CC(=CC=C1C(=O)O)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Terephthalic acid
Smeltepunkt 402°C (sublimation)
Tæthed 1.51
Flammepunkt 260°C (500°F)
Lugt Odorless
Mængde 250 g
Beilstein 1909333
Merck Index 14,9162
Opløselighedsinformation slightly soluble in water (0,017g/L at 25°C)
Formel vægt 166.13
Procent renhed ≥98%