Få mere at vide
Terephthalinsyre, 98+%
Artikelnummer. 11493950
Skift visning
Mængde:
10,000 g
250 g
500 g
Pakningsstørrelse:
10000g
250g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11493950 250 g 250g
11484184 500 g 500g
11494184 10,000 g 10000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11493950 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12527.30
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 100-21-0 | C8H6O4 | 166,132 g/mol
Terephthalsyre bruges i de organiske metalskeler. Terephthalsyre bruges primært til fremstilling af polyethylenterephthalat (PET ) harpikser og fibre, polyesterfibre, film, faststofharpikser af polyethylenterephthalat og ingeniørharpikser af polyethylenterephthalat.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Terephthalsyre anvendes i de organiske metalskeler. Terephthalsyre bruges primært til fremstilling af polyethylenterephthalat (PET ) harpikser og fibre, polyesterfibre, film, faststofharpikser af polyethylenterephthalat og ingeniørharpikser af polyethylenterephthalat.
Opløselighed let opløselig i
vand (0,017 g/L ved 25 °C)
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Det skal opbevares og bruges i smeltet form.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 100-21-0
Molekylær formel C8H6O4
Molekylvægt (g/mol) 166.132
MDL nummer MFCD00002558
InChI nøgle KKEYFWRCBNTPAC-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-phthalic acid, 1,4-benzenedicarboxylic acid, benzene-1,4-dicarboxylic acid, p-dicarboxybenzene, p-benzenedicarboxylic acid, p-carboxybenzoic acid, acide terephtalique, para-phthalic acid, tephthol, 1,4-dicarboxybenzene
PubChem CID 7489
ChEBI CHEBI:15702
IUPAC navn terephthalsyre
SMIL C1=CC(=CC=C1C(=O)O)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Terephthalic acid
Smeltepunkt 402 °C (sublimering)
Tæthed 1.51
Flammepunkt 260 °C (500 °F)
Lugt Lugtfri
Mængde 250 g
Beilstein 1909333
Merck Index 14,9162
Opløselighedsinformation let opløseligt i vand (0,017 g/L ved 25 °C)
Formel vægt 166.13
Procent renhed ≥98%