Få mere at vide
Terephthaldicarboxaldehyd, 98%
Artikelnummer. 10153520 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10153520 100 g Plastflaske 100g
10011610 500 g Plastflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10153520 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 137891000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    488.81 DKK
    419.65 DKK / 100g
    Spare 69.16 DKK
    14% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
CAS: 623-27-8 | C8H6O2 | 134,13 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 623-27-8
Molekylær formel C8H6O2
Molekylvægt (g/mol) 134.13
MDL nummer MFCD00006949
InChI nøgle KUCOHFSKRZZVRO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,4-benzenedicarboxaldehyde, p-phthalaldehyde, terephthaldehyde, terephthaldialdehyde, terephthaladehyde, terephthaldicarboxaldehyde, terephthalic aldehyde, 1,4-phthalaldehyde, p-formylbenzaldehyde, terephtaldehyde
PubChem CID 12173
IUPAC navn terephthalaldehyd
SMIL C1=CC(=CC=C1C=O)C=O
Spécification
Kemisk navn eller materiale Terephthaldicarboxaldehyde
Navn note 98%
Smeltepunkt 114 °C til 116 °C
Farve Hvid til gul
Kogepunkt 245 °C til 248 °C
Flammepunkt 76 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98%
Emballage Plastflaske
Lineær formel C6H4(CHO)2
Mængde 100 g
Beilstein 07, 675
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 3 g/L (50 °C). Andre opløseligheder: opløselige i alkalier, opløselige i alkohol og ether
Formel vægt 134.13
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Terephthaldicarboxaldehyde
Mention d'avertissement
  • Advarsel
Catégorie de danger
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Mention de danger
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Conseils de prudence
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
RUO– Kun brug til forskning
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.