Få mere at vide
Terephthaldehyde monodiethylacetal, 97%, stabilized
Artikelnummer. 10207660 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10207660 100 g Glasflaske 100g
10159562 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10207660 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 294631000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 81172-89-6 | C12H16O3 | 208.26 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 81172-89-6
Molekylær formel C12H16O3
Molekylvægt (g/mol) 208.26
MDL nummer MFCD00010217
InChI nøgle HTMXMFARWHNJDW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-diethoxymethyl benzaldehyde, terephthalaldehyde mono diethyl acetal, benzaldehyde, 4-diethoxymethyl, terephthaldehyde mono diethyl acetal, terephthalaldehyde mono-diethyl acetal, pubchem22621, acmc-209tbs, 4-diethoxymethyl-benzaldehyde, 4-diethoxymethy benzaldehyde, 4-diethyoxymethyl benzaldehyde
PubChem CID 595993
IUPAC navn 4-(diethoxymethyl)benzaldehyd
SMIL CCOC(OCC)C1=CC=C(C=O)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Terephthaldehyde monodiethylacetal
Navn note 97%
Farve Brun til hvid
Tæthed 1.0400g/mL
Kogepunkt 89°C to 93°C (7.0 mmHg)
Flammepunkt >112°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CHOC6H4CH(OC2H5)2
Brydningsindeks 1.5050 to 1.5075
Mængde 100 g
Specifik vægtfylde 1.04
Opløselighedsinformation Solubility in water: decomposes. Other solubilities: soluble in alcohol,chlorinated solvents and,toluene
Stabilisator 0.1 % triethylamine
Formel vægt 208.26
Procent renhed 97%
Fysisk form Crystalline Powder or Powder
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Terephthaldehyde monodiethylacetal, stabilized
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.