Få mere at vide
Terephthalaldehyd mono(diethylacetal), 97%, stab., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11428396
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11428396 100 g 100g
11403960 5 g 5g
11418396 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11428396 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15413.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 81172-89-6 | C12H16O3 | 208.26 g/mol
4-(diethoxymethyl)benzaldehyd blev anvendt i syntesen af 4-(diethoxymethyl)benzylalkohol.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 4-(diethoxymethyl)benzaldehyd blev anvendt i syntesen af
4-(diethoxymethyl)benzylalkohol.
Opløselighed
opløselig i alkohol, klorerede opløsningsmidler og toluen. Nedbrydes i vand.
Bemærkninger
Luftfølsom. Opbevares under inert gas. Hold afstand fra oxidationsmidler, luft.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 81172-89-6
Molekylær formel C12H16O3
Molekylvægt (g/mol) 208.26
MDL nummer MFCD00010217
InChI nøgle HTMXMFARWHNJDW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-diethoxymethyl benzaldehyde, terephthalaldehyde mono diethyl acetal, benzaldehyde, 4-diethoxymethyl, terephthaldehyde mono diethyl acetal, terephthalaldehyde mono-diethyl acetal, pubchem22621, acmc-209tbs, 4-diethoxymethyl-benzaldehyde, 4-diethoxymethy benzaldehyde, 4-diethyoxymethyl benzaldehyde
PubChem CID 595993
IUPAC navn 4-(diethoxymethyl)benzaldehyd
SMIL CCOC(OCC)C1=CC=C(C=O)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Terephthalaldehyde mono(diethyl acetal)
Navn note stabilized
Tæthed 1.047
Kogepunkt 89°C to 93°C (7 mmHg)
Flammepunkt >110°C (230°F)
Brydningsindeks 1.507
Mængde 100 g
Beilstein 4293872
Følsomhed Air Sensitive
Opløselighedsinformation soluble in alcohol,chlorinated solvents and toluene. Decomposes in water.
Formel vægt 208.26
Procent renhed 98%