Få mere at vide
Terephthalaldehyd, 98%
Artikelnummer. 11479130
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11479130 500 g 500g
11459130 25 g 25g
11469130 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11479130 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14930.36
 Begrænset vare
På lager
CAS: 623-27-8 | C8H6O2 | 134,134 g/mol
Terephthalaldehyd anvendes som mellemprodukt til fremstilling af farvestoffer og fluorescerende blegemidler. Det bruges til syntese af polyiminer ved at reagere med alifatiske diaminer. Det bruges som en forløber til fremstilling af paramagnetiske mikroporøse polymere organiske rammer (POF'er) gennem copolymerisation med pyrrol, indol og carbazol.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Terephthalaldehyd anvendes som mellemprodukt til fremstilling af farvestoffer og fluorescerende blegemidler. Det bruges til syntese af polyiminer ved at reagere med alifatiske diaminer. Det bruges som en forløber til fremstilling af paramagnetiske mikroporøse polymere organiske rammer (POF'er) gennem copolymerisation med pyrrol, indol og carbazol.
Opløselighed Opløseligt i
varmt vand, alkohol og æter.
Bemærkninger
Luftfølsom. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler og stærke baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 623-27-8
Molekylær formel C8H6O2
Molekylvægt (g/mol) 134.134
MDL nummer MFCD00006949
InChI nøgle KUCOHFSKRZZVRO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,4-benzenedicarboxaldehyde, p-phthalaldehyde, terephthaldehyde, terephthaldialdehyde, terephthaladehyde, terephthaldicarboxaldehyde, terephthalic aldehyde, 1,4-phthalaldehyde, p-formylbenzaldehyde, terephtaldehyde
PubChem CID 12173
IUPAC navn terephthalaldehyd
SMIL C1=CC(=CC=C1C=O)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Terephthalaldehyde
Smeltepunkt 114 °C til 117 °C
Tæthed 1.06
Kogepunkt 245 °C
Flammepunkt 76 °C (168 °F)
Mængde 500 g
Beilstein 385863
Følsomhed Luftfølsom
Opløselighedsinformation Opløselig i varmt vand, alkohol og ether.
Formel vægt 134.14
Procent renhed ≥98%