Få mere at vide
Terephthalaldehyde, 98%
Artikelnummer. 11469130
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
Artikelnummer. 11469130
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A14930.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 623-27-8 | C8H6O2 | 134.134 g/mol
Terephthalaldehyd anvendes som mellemprodukt til fremstilling af farvestoffer og fluorescerende blegemidler. Det bruges til syntese af polyiminer ved at reagere med alifatiske diaminer. Det bruges som en forløber til fremstilling af paramagnetiske mikroporøse polymere organiske rammer (POF'er) gennem copolymerisation med pyrrol, indol og carbazol.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Terephthalaldehyd anvendes som mellemprodukt til fremstilling af farvestoffer og fluorescerende blegemidler. Det bruges til syntese af polyiminer ved at reagere med alifatiske diaminer. Det bruges som en forløber til fremstilling af paramagnetiske mikroporøse polymere organiske rammer (POF'er) gennem copolymerisation med pyrrol, indol og carbazol.
Opløselighed Opløseligt i
varmt vand, alkohol og æter.
Bemærkninger
Luftfølsom. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler og stærke baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 623-27-8
Molekylær formel C8H6O2
Molekylvægt (g/mol) 134.134
MDL nummer MFCD00006949
InChI nøgle KUCOHFSKRZZVRO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,4-benzenedicarboxaldehyde, p-phthalaldehyde, terephthaldehyde, terephthaldialdehyde, terephthaladehyde, terephthaldicarboxaldehyde, terephthalic aldehyde, 1,4-phthalaldehyde, p-formylbenzaldehyde, terephtaldehyde
PubChem CID 12173
IUPAC navn terephthalaldehyd
SMIL C1=CC(=CC=C1C=O)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Terephthalaldehyde
Smeltepunkt 114°C to 117°C
Tæthed 1.06
Kogepunkt 245°C
Flammepunkt 76°C (168°F)
Mængde 100 g
Beilstein 385863
Følsomhed Air Sensitive
Opløselighedsinformation Soluble in hot water,alcohol and ether.
Formel vægt 134.14
Procent renhed ≥98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Terephthalaldehyde
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: 1,4-Benzenedicarboxaldehyde