Få mere at vide
Tenuazonic Acid (>90%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tenuazonic acid |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H15NO3/c1-4-5(2)8-9(13)7(6(3)12)10(14)11-8/h5,8,13H,4H2,1-3H3,(H,11,14)/t5-,8-/m0/s1 |
| Formel vægt | 197.1052 |