CAS RN 610-88-8
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
Tenuazonic Acid (>90%), TRC
CAS: 610-88-8 Molekylær formel: C10 H15 N O3 Molekylvægt (g/mol): 197.23 Synonym: 2H-Pyrrol-2-one, 3-acetyl-1,5-dihydro-4-hydroxy-5-(1-methylpropyl)-, [S-(R*,R*)]-,3-Pyrrolin-2-one, 3-acetyl-5-sec-butyl-4-hydroxy-, L- (8CI),Tenuazonic acid (6CI),(5S)-3-Acetyl-1,5-dihydro-4-hydroxy-5-[(1S)-1-methylpropyl]-2H-pyrrol-2-one,AAC-toxin,L-Tenuazonic acid IUPAC navn: (2S)-4-acetyl-2-[(2S)-butan-2-yl]-3-hydroxy-1,2-dihydropyrrol-5-one SMIL: CC[C@H](C)[C@@H]1NC(=O)C(=C1O)C(=O)C