Få mere at vide
Tenalisib, MedChemExpress
Beskrivelse
Tenalisib (RP6530) is a novel, potent, and selective PI3Kδ and PI3Kγ inhibitor with IC50 values of 25 and 33 nM, respectively.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tenalisib |
| CAS | 1639417-53-0 |
| Farve | Off-White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C23H18FN5O2 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | RP6530 |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (240.72 mM) |
| SMIL | O=C1C(C2=CC=CC(F)=C2)=C([C@@H](NC3=C4NC=NC4=NC=N3)CC)OC5=CC=CC=C15 |
| Molekylvægt (g/mol) | 415.42 |
| Vis mere |