Få mere at vide
Temocaprilat, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Temocaprilat |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C21H24N2O5S2/c24-19(25)12-23-11-18(17-7-4-10-29-17)30-13-16(20(23)26)22-15(21(27)28)9-8-14-5-2-1-3-6-14/h1-7,10,15-16,18,22H,8-9,11-13H2,(H,24,25)(H,27,28)/t15-,16-,18-/m0/s1 |
| Formel vægt | 448.1127 |