CAS RN 110221-53-9
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
Temocaprilat, TRC
CAS: 110221-53-9 Molekylær formel: C21 H24 N2 O5 S2 Molekylvægt (g/mol): 448.56 IUPAC navn: (2S)-2-[[(2S,6R)-4-(carboxymethyl)-5-oxo-2-thiophen-2-yl-1,4-thiazepan-6-yl]amino]-4-phenylbutanoic acid SMIL: OC(=O)CN1C[C@H](SC[C@H](N[C@@H](CCc2ccccc2)C(=O)O)C1=O)c3cccs3