Få mere at vide
Temanogrel, MedChemExpress
Artikelnummer. 16496747
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 mg
5 mg
10 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16496747 5 mg -
16451059 1 mg -
16444048 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16496747 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY10560
MedChemExpress Temanogrel is a highly selective 5-HT2A receptor antagonist with a Ki of 4.9 nM.
Temanogrel is a highly selective 5-HT2A receptor antagonist with a Ki of 4.9 nM.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Temanogrel
CAS 887936-68-7
Farve Light Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C24H28N4O4
Mængde 5 mg
Synonym APD791
Opløselighedsinformation DMSO : 125 mg/mL (286.37 mM; Need ultrasonic)
SMIL CN1C(C2=C(OCCN3CCOCC3)C=CC(NC(C4=CC=CC(OC)=C4)=O)=C2)=CC=N1
Molekylvægt (g/mol) 436.5
Formel vægt 436.5
Procent renhed 98.14%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation