Få mere at vide
Thermo Scientific™ Telmisartan, 99%
An angiotensin II receptor antagonist
532.65 DKK
Kemiske identifikatorer
CAS 144701-48-4
Formel vægt 514.62g/mol
Synonym BIBR 277; 4′-[(1,4′-Dimethyl-2′-n-propyl[2,6′-bi-1H-benzimidazol]-1′-yl)methyl]biphenyl-2-carboxylic acid
Format Powder
Til brug med (applikation) An angiotensin II receptor antagonist
Oversigt White
Smeltepunkt 261°C to 263°C
Assay 99%
Se flere specifikationer
Produkter 1
Produktkode Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
Produktkode Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
15424049
Dokumentvisning
Thermo Scientific™
J61441.MD
250 mg
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
592.55 DKK
532.65 DKK / 250mg
Spare 59.90 DKK
10% Slukket
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Beskrivelse
Beskrivelse
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Tekniske data
Kemiske identifikatorer
144701-48-4
BIBR 277; 4′-[(1,4′-Dimethyl-2′-n-propyl[2,6′-bi-1H-benzimidazol]-1′-yl)methyl]biphenyl-2-carboxylic acid
An angiotensin II receptor antagonist
261°C to 263°C
514.62g/mol
Powder
White
99%
Tekniske data
White
An angiotensin II receptor antagonist
C33H30N4O2
BIBR 277; 4′-[(1,4′-Dimethyl-2′-n-propyl[2,6′-bi-1H-benzimidazol]-1′-yl)methyl]biphenyl-2-carboxylic acid
99%
Powder
144701-48-4
514.62g/mol
261°C to 263°C
Videoer
Sikkerhed og håndtering
Sikkerhed og håndtering
Anbefalet opbevaring : Ambient temperatures
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater