Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Telmisartan, 98%
Artikelnummer. 15424049
Skift visning
Mængde:
250 mg
Pakningsstørrelse:
250mg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15424049 250 mg 250mg
1 options
Artikelnummer. 15424049 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. J61441.MD
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    592.55 DKK
    532.65 DKK / 250mg
    Spare 59.90 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
På lager
En angiotensin II receptorantagonist | CAS: 144701-48-4 | C33H30N4O2
Telmisartan fungerer også som en delvis agonist af PPAR, γ hvor receptoren aktiveres til 25-30% af det, der produceres af den fulde agonist rosiglitazon (EC50 = 4,5 ? M). Gennem disse virkninger reducerer telmisartan potentt blodtrykket i forskellige dyremodeller for hypertension, hvilket mindsker hjertehypertrofi, kardiovaskulær og nyrerisiko samt glomerulosklerose.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 144701-48-4
Molekylær formel C33H30N4O2
Synonym BIBR 277; 4′-[(1,4′-Dimethyl-2′-n-propyl[2,6′-bi-1H-benzimidazol]-1′-yl)methyl]biphenyl-2-carboxylic acid
Tekniske data
Mængde 250 mg
Oversigt White
Format Powder
Til brug med (applikation) An angiotensin II receptor antagonist
Formel vægt 514.62g/mol
Smeltepunkt 261°C to 263°C
Produkttype Signal Transduction Reagent
Form Powder
Assay 99%