Få mere at vide
Tellurium, plasma standard solution, Specpure™ Te 1000μg/mL Artikelnummer.: 15497445
compliance-icons compliance-icons
Tellurium, plasma standard solution, Specpure™ Te 1000μg/mL
Artikelnummer. p-7052315
50 mL, 50ml
Mængde:
50 mL
100 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
50ml
Artikelnummer. 15497445
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 047183.AD
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Kemiske identifikatorer
MDL nummer MFCD00134062
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tellurium, plasma standard solution
Navn note Te 1000μg/mL
Lugt Acidic
Fysisk form Væske
Koncentration Te in 30% HCl
FN nummer UN1789
Mængde 50 mL
Grad Specpure™
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
5 resultater fundet
Partinummer Certifikattype Dato Artikelnummer
Partinummer1562513 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato22/05/2025 Artikelnummer047183.AP,047183.AE,047183.AD
Partinummer1535625 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato11/03/2025 Artikelnummer047183.AP,047183.AE,047183.AD
Partinummer1510730 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato11/12/2024 Artikelnummer047183.AP,047183.AE,047183.AD
Partinummer1510731 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato11/12/2024 Artikelnummer047183.AP,047183.AE,047183.AD
Partinummer1502305 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato19/11/2024 Artikelnummer047183.AP,047183.AE,047183.AD
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tellurium, plasma standard solution, Specpure, Te 1000 µg/ml
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H290-Kan ætse metaller.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • EUH208-Indeholder . Kan udløse allergisk reaktion.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Hydrochloric acid, Tellurium
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Tellurium, plasma standard solution, Specpure™ Te 1000μg/mL >