Få mere at vide
Tellurium, plasma standard solution, Specpure™ Te 1000μg/mL
Artikelnummer. 15407455
Mængde:
50 mL
100 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
50ml
Artikelnummer. 15407455
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 047183.AE
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
MDL nummer MFCD00134062
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tellurium, plasma standard solution
Navn note Te 1000μg/mL
Lugt Acidic
Fysisk form Væske
Koncentration Te in 30% HCl
FN nummer UN1789
Mængde 100 mL
Grad Specpure