Få mere at vide
Tegobuvir, MedChemExpress
Artikelnummer. 16490387
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16490387 50 mg
16456747 5 mg
16444038 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16490387 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY10544
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
MedChemExpress Tegobuvir is a specific, covalent inhibitor of the HCV NS5B polymerase.
Tegobuvir is a specific, covalent inhibitor of the HCV NS5B polymerase.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tegobuvir
CAS 1000787-75-6
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C25H14F7N5
Mængde 50 mg
Synonym GS 333126 GS-9190
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 50 mg/mL (96.64 mM)
SMIL FC1=CC=CC=C1C2=NC3=CN(CC4=NN=C(C5=CC=C(C(F)(F)F)C=C5C(F)(F)F)C=C4)C=CC3=N2
Molekylvægt (g/mol) 517.4
Formel vægt 517.4
Procent renhed 98.02%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-anti-virus