Få mere at vide
Tedizolid, MedChemExpress
Beskrivelse
Tedizolid (TR 700
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tedizolid |
| CAS | 856866-72-3 |
| Farve | Off-White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C17H15FN6O3 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | TR 700 Torezolid DA-7157 |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 10 mg/mL (27.00 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O=C1O[C@@H](CO)CN1C2=CC=C(C3=CC=C(C4=NN(C)N=N4)N=C3)C(F)=C2 |
| Molekylvægt (g/mol) | 370.34 |
| Vis mere |