missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

TD-198946, MedChemExpress

Artikelnummer. 16492787
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16492787 50 mg
16486856 100 mg
16476708 10 mg
16461539 1 mg
16439267 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16492787 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY15642

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress TD-198946, a thienoindazole derivative, is a potent chondrogenic agent.

TD-198946, a thienoindazole derivative, is a potent chondrogenic agent.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale TD-198946
CAS 364762-86-7
Farve Brown
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C27H22N4O3S
Mængde 50 mg
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 28 mg/mL (58.03 mM)
SMIL O=C(C1=C2CCC3=C(N(C)N=C3)C2=C(OC4=CC=C(OCC5=NC6=CC=CC=C6C=C5)C=C4)S1)N
Molekylvægt (g/mol) 482.55
Formel vægt 482.55
Procent renhed 98.34%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.