Få mere at vide
TC-S 7005, MedChemExpress
Artikelnummer. 16476927
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
Artikelnummer. Mængde
16476927 5 mg
1 options
Artikelnummer. 16476927 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY108597
MedChemExpress TC-S 7005 is a Polo-like kinases (Plks) inhibitor with IC50s of 4 nM, 24 nM and 214 nM for Plk2, Plk3, and Plk1, respectively.
TC-S 7005 is a Polo-like kinases (Plks) inhibitor with IC50s of 4 nM, 24 nM and 214 nM for Plk2, Plk3, and Plk1, respectively.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale TC-S 7005
CAS 1082739-92-1
Farve Light Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C21H17N3O3
Mængde 5 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 125 mg/mL (347.82 mM; Need ultrasonic)
SMIL C[C@H](NC1=CC2=C(ON=C2C3=CC=C(OCO4)C4=C3)C=N1)C5=CC=CC=C5
Molekylvægt (g/mol) 359.38
Formel vægt 359.38
Procent renhed 99.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-anti-virus