Få mere at vide
TC-O 9311, MedChemExpress
Artikelnummer. 16466287
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16466287 5 mg -
16452776 25 mg 25mg
16423568 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16466287 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY101777
MedChemExpress TC-O 9311 is a potent orphan G protein-coupled receptor 139 (GPR139) agonist with an EC50 of 39 nM.
TC-O 9311 is a potent orphan G protein-coupled receptor 139 (GPR139) agonist with an EC50 of 39 nM.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale TC-O 9311
CAS 444932-31-4
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C20H19N3O4
Mængde 5 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 125 mg/mL (342.11 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(NNC(NC1=C2C=CC=CC2=CC=C1)=O)C3=CC(OC)=CC(OC)=C3
Molekylvægt (g/mol) 365.38
Formel vægt 365.38
Procent renhed 98.73%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation