Få mere at vide
TC HSD 21, MedChemExpress
Beskrivelse
TC HSD 21 is a potent 17β-hydroxysteroid dehydrogenase type 3 (17β-HSD3) inhibitor with an IC50 of 14 nM. TC HSD 21 shows excellent selectivity over 17β-HSD isoenzymes and nuclear receptors.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | TC HSD 21 |
| CAS | 330203-01-5 |
| Farve | Yellow |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C17H12BrNO3S2 |
| Mængde | 5 mg |
| SMIL | O=C1N(C2=CC=C(OC)C=C2)C(S/C1=C\C3=CC=C(O)C(Br)=C3)=S |
| Molekylvægt (g/mol) | 422.32 |
| Formel vægt | 422.32 |
| Procent renhed | 99.0% |
| Vis mere |