Få mere at vide
TC-G-1008, MedChemExpress
Artikelnummer. 16490147
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
5mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16490147 50 mg -
16482846 25 mg -
16473768 10 mg -
16416497 5 mg 5mg
16404836 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16490147 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY103007
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
MedChemExpress TC-G-1008 (GPR39-C3) is a potent and orally available GPR39 agonist with EC50 values of 0.4 and 0.8 nM for rat and human receptors respectively.
TC-G-1008 (GPR39-C3) is a potent and orally available GPR39 agonist with EC50 values of 0.4 and 0.8 nM for rat and human receptors respectively.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale TC-G-1008
CAS 1621175-65-2
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C18H19ClN6O2S
Mængde 50 mg
Synonym GPR39-C3
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (238.72 mM)
SMIL CS(=O)(NC1=CC=C(CNC2=NC(NC)=NC(C3=NC=CC=C3)=C2)C(Cl)=C1)=O
Molekylvægt (g/mol) 418.9
Formel vægt 418.9
Procent renhed 99.03%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Metabolism-protein/nucleotide metabolism