Få mere at vide
Gibco™ TC-100 Insektmedium
Artikelnummer. 11510456 Shop alle Gibco produkter
Skift visning
Mængde:
500 ml
Pakningsstørrelse:
500ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11510456 500 ml 500ml
1 options
Artikelnummer. 11510456 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. 13055025
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
TC-100 Insektmedium
TC 100 Insect Medium blev oprindeligt designet til vækst af insektceller, herunder Spodeptera frugiperda (Sf9), og ekspression af rekombinant Autographa Californica Nuclear Polyhedrosis Virus (rAcNPV) ved brug af Baculovirus Expression Vector System (BEVS). Vi tilbyder en række af Gibco™ Mediemuligheder til en række insektcellekulturapplikationer . TC 100 Insect Medium er rig på aminosyrer og bruger tryptose som en ekstra sukkerkilde.
Produktanvendelse Kun
til forskningsbrug: Ikke beregnet til diagnostisk eller terapeutisk brug hos dyr eller mennesker.
cGMP Produktion og Kvalitetssystem
Gibco™ TC 100 Insect Medium er fremstillet på en cGMP-kompatibel facilitet, beliggende i Paisley, Skotland, Storbritannien. Faciliteten er registreret hos FDA som producent af medicinsk udstyr og er certificeret til ISO 13485 standard.
Gibco™ TC 100 Insect Medium suppleres almindeligvis med 10 % føtalt bovint serum (FBS) før brug. TC 100 Insect Medium kræver omgivende CO 2 for at opretholde den fysiologiske pH.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Cellelinje Sf21, Sf9
Celletype Insektcelle
Form Væske
Produkttype Insektcellemedium
Med tilsætningsstoffer Glutamin, Tryptosefosfat bouillon, Natriumbikarbonat
Produktlinje Gibco
Mængde 500 ml
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Indhold og opbevaring Opbevaringsforhold: 2-8 °C. Beskyt mod lys
Forsendelsesforhold: Stuetemperatur
Holdbarhed: 12 måneder fra fremstillingsdatoen
Kultur Type Insektcellekultur