Få mere at vide
tBID, MedChemExpress
Beskrivelse
tBID is a selective inhibitor of homeodomain-interacting protein kinase 2 (HIPK2) with an IC50 of 0.33 μM.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | tBID |
| CAS | 1639895-85-4 |
| Farve | Yellow |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C11H3Br4N3O2 |
| Mængde | 50 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 20 mg/mL (37.82 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O=C1N(C2=NC=CN2)C(C3=C(Br)C(Br)=C(Br)C(Br)=C31)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 528.78 |
| Formel vægt | 528.78 |
| Vis mere |