missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Tazarotenic Acid Methyl Ester, TRC

Artikelnummer. 30137438
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
25 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30137438 25 mg
30134511 100 mg
30006351 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30137438 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT01006525MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 1332579-70-0
Molekylær formel C20H19NO2S
Molekylvægt (g/mol) 337.44
Synonym 6-[2-(3,4-Dihydro-4,4-dimethyl-2H-1-benzothiopyran-6-yl)ethynyl]-,3-Pyridinecarboxylic Acid Methyl Ester;
IUPAC navn methyl 6-[2-(4,4-dimethyl-2,3-dihydrothiochromen-6-yl)ethynyl]pyridine-3-carboxylate
SMIL COC(=O)c1ccc(nc1)C#Cc2ccc3SCCC(C)(C)c3c2

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Tazarotenic Acid Methyl Ester
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C20H19NO2S/c1-20(2)10-11-24-18-9-5-14(12-17(18)20)4-7-16-8-6-15(13-21-16)19(22)23-3/h5-6,8-9,12-13H,10-11H2,1-3H3
Formel vægt 337.1136
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.