CAS RN 1332579-70-0
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
Tazarotenic Acid Methyl Ester, TRC
CAS: 1332579-70-0 Molekylær formel: C20H19NO2S Molekylvægt (g/mol): 337.44 Synonym: 6-[2-(3,4-Dihydro-4,4-dimethyl-2H-1-benzothiopyran-6-yl)ethynyl]-,3-Pyridinecarboxylic Acid Methyl Ester; IUPAC navn: methyl 6-[2-(4,4-dimethyl-2,3-dihydrothiochromen-6-yl)ethynyl]pyridine-3-carboxylate SMIL: COC(=O)c1ccc(nc1)C#Cc2ccc3SCCC(C)(C)c3c2